Y0001113
Triolein
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Glyceryl trioleate, (9Z)9-Octadecenoic acid 1,2,3-propanetriyl ester, 1,2,3-Tri(cis-9-octadecenoyl)glycerol, Glycerol trioleate, Glycerol triolein, Oleic acid triglyceride, Oleic triglyceride, TG(18:1(9Z)/18:1(9Z)/18:1(9Z)), Triolein
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
triolein
Produttore/marchio commerciale
EDQM
P. ebollizione
235-240 °C/18 mmHg (lit.)
Densità
0.91 g/mL (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H]C(COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
InChI
1S/C57H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h25-30,54H,4-24,31-53H2,1-3H3/b28-25-,29-26-,30-27-
PHYFQTYBJUILEZ-IUPFWZBJSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
awg
Punto d’infiammabilità (°F)
626.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
330.0 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)