N1019
(−)-Nicotine hemisulfate salt
≥95% (TLC), ~35 % (w/v) in H2O (based on free base)
Sinonimo/i:
(−)-1-Methyl-2-(3-pyridyl)pyrrolidine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95% (TLC)
Forma fisica
liquid
Concentrazione
~35 % (w/v) in H2O (based on free base)
Colore
dark brown
Stringa SMILE
OS(O)(=O)=O.CN1CCC[C@H]1c2cccnc2.CN3CCC[C@H]3c4cccnc4
InChI
1S/2C10H14N2.H2O4S/c2*1-12-7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9;1-5(2,3)4/h2*2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3;(H2,1,2,3,4)/t2*10-;/m00./s1
IECQULMJVNSKDB-RCWTXCDDSA-N
Informazioni sul gene
human ... CHRNA4(1137) , CHRNB2(1141)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Qualità
Avvertenza
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3