Documenti fondamentali
IRMM651
Zinc 64Zn solution (certified for isotope abundance ratio)
IRMM®, certified reference material, 0.5 M in nitric acid
Scegli un formato
5 ML
825,00 €
825,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 ML
825,00 €
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
825,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
agenzia
IRMM®
Purezza isotopica
 64Zn
Produttore/marchio commerciale
JRC
Concentrazione
0.5 M in nitric acid
Formato
single component solution
Spostamento di massa
depleted
Temperatura di conservazione
10-30°C
Stringa SMILE
[64Zn]
InChI
1S/Zn/i1-1
HCHKCACWOHOZIP-BJUDXGSMSA-N
Risultati analitici
For more information please see:
IRMM651
Note legali
IRMM is a registered trademark of European Commission
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)