Documenti fondamentali
ERMAE649
Thallium 205Tl (certified for isotope abundance ratio)
ERM®, certified reference material
Scegli un formato
5 ML
833,00 €
833,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 ML
833,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
833,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
agenzia
ERM®
Purezza isotopica
 205Tl
Produttore/marchio commerciale
JRC
Formato
neat
Risultati analitici
For more information please see:
ERMAE649
Note legali
ERM is a registered trademark of European Commission
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)