I0890
Immersion oil
viscosity 1,250 cSt (lit.)
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Viscosità
1,250 cSt(lit.)
applicazioni
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?