2106
Eparina
endotoxin, free
Origine biologica
Porcine intestinal mucosa
Livello qualitativo
Stato
powder
impiego
sufficient for 5 mL blood anticoagulant
Confezionamento
preweighed vial of 300 USP units
Impurezze
endotoxin, free
Colore
beige
Solubilità
water: soluble 50 g/L
acetone: insoluble
alcohol: insoluble
benzene: insoluble
chloroform: insoluble
diethyl ether: insoluble
Compatibilità
for use with E-Toxate™
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Na+].[S](=O)(=O)(NC1C(OC(C(C1O[S](=O)(=O)O)OC4OC(C(C(C4O[S](=O)(=O)O)O)O)C(=O)O)CO)OC2C(OC(C(C2O)O[S](=O)(=O)O)OC3C(OC(C(C3O)NC(=O)C)O)CO[S](=O)(=O)O)C(=O)O)O
InChI
1S/C26H42N2O37S5.Na/c1-4(30)27-7-9(31)13(6(56-23(7)39)3-55-67(43,44)45)58-26-19(65-70(52,53)54)12(34)16(20(62-26)22(37)38)60-24-8(28-66(40,41)42)15(63-68(46,47)48)14(5(2-29)57-24)59-25-18(64-69(49,50)51)11(33)10(32)17(61-25)21(35)36;/h5-20,23-26,28-29,31-
JRTRSJGZMRQDHI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenza
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)