Documenti fondamentali
ERMDA474IFCC
Human Serum (CRP)
ERM®, certified reference material
Scegli un formato
1 EA
130,00 €
130,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
130,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
130,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
agenzia
ERM®
Produttore/marchio commerciale
JRC
applicazioni
clinical testing
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
−70°C
Descrizione generale
Certified for C-reactive protein (CRP) in human serum.
ERM-DA474IFCC_cert
ERM-DA474IFCC_report
ERM-DA474IFCC_origin
Risultati analitici
For more information please see:
ERMDA474/IFCC
Note legali
ERM is a registered trademark of European Commission
Esclusione di responsabilità
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)