MSST0022
SILu™Lite CRP C-reactive Protein human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, MS Protein Standard
Sinonimo/i:
PTX1, pentaxin, pentraxin
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Saggio
≥98% (SDS-PAGE)
Stato
liquid
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Compatibilità
suitable for mass spectrometry (internal calibrator)
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... PTX3(5806)
Descrizione generale
Suggested Quantitative Analysis Parameters
(MRM settings provided for three suggested peptides)
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)