Documenti fondamentali
E9379
Sigma-Aldrich
Stains-All
Stains-All
~95% purity, powder
Sinonimo/i:
1-Ethyl-2-[3-(1-ethylnaphtho[1,2-d]thiazolin-2-ylidene)-2-methylpropenyl]naphtho[1,2-d]thiazolium bromide, 3,3′-Diethyl-9-methyl-4,5,4′,5′-dibenzothiacarbocyanine
Scegli un formato
1 G
155,00 €
5 G
462,62 €
155,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
155,00 €
5 G
462,62 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C30H27BrN2S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
559.58
Beilstein:
3865213
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
NACRES:
NA.47
155,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
Stains-All, ~95%
Saggio
~95%
Livello qualitativo
Stato
powder
tecniche
microbe id | staining: suitable
Solubilità
chloroform: 40 mg (PLUS 4.0 ml)
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Br-].CCN1C(/Sc2ccc3ccccc3c12)=C\C(C)=C\c4sc5ccc6ccccc6c5[n+]4CC
InChI
1S/C30H27N2S2.BrH/c1-4-31-27(33-25-16-14-21-10-6-8-12-23(21)29(25)31)18-20(3)19-28-32(5-2)30-24-13-9-7-11-22(24)15-17-26(30)34-28;/h6-19H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
MPBRYMWMMKKRGC-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Stains-All has been used for the staining of gel made for size determination of hyaluronan.[1][2] It has also been used for the staining of DNA oligonucleotides separated by nondenaturing polyacrylamide gel electrophoresis.[3]
Azioni biochim/fisiol
Stains-All is a cationic carbocyanine dye and is a multipurpose dye. It stains sialoglycoproteins blue, Ca2+ binding proteins deep blue to violet, proteins red and lipids yellow-orange.[4] It also stains RNA (bluish purple) and DNA (blue).[5]
As little as 3 ng (123 BP fragment) of pBR322/Hae III digest DNA and 90 ng tRNA can be detected on a polyacrylamide gel. PAGE gels are stained in the dark and then destaining by removing the gel from the staining solution and exposing it to the light from a light box until sufficient destaining has occurred. A staining solution is typically made by dissolving the dye in formamide and buffer.
Avvertenza
Upon continued exposure to light the nucleic acid-dye complex will fade and disappear.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Kinetics of duplex formation for individual DNA strands within a single protein nanopore.
Howorka S, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 98, 12996-12996 (2001)
Chromatin and Chromosomal Protein Research III (1978)
Primary murine airway smooth muscle cells exposed to poly(I,C) or tunicamycin synthesize a leukocyte-adhesive hyaluronan matrix.
Lauer ME, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 284, 5299-5299 (2009)
A comparison of the sensitivity, specificity, and molecular weight accuracy of three different commercially available Hyaluronan ELISA-like assays.
Haserodt S, et al.
Glycobiology, 21, 175-175 (2011)
Rehm H
Protein Biochemistry and Proteomics. The experimenter series (2006)
Domande
Recensioni
Filtri attivi
  1. 1 recensione solo con voto