Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 63,30 € |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352108
63,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiGeneral description
Novel Juice is a non-mutagenic fluorescent reagent that produces instant visualization of DNA bands upon Blue Light or UV illumination of agarose gels. Supplied in GeneDireX′s 6X DNA Loading Buffer, Novel Juice is used to prepare DNA markers and samples for loading on agarose or polyacrylamide gels. Novel Juice is the most sensitive stain available for detecting the double-stranded DNA (dsDNA). It contains three tracking dyes (Bromophenol Blue, Xylene Cyanol FF, and Orange G) for visually tracking the DNA migration during the electrophoresis process. It is ideal for the environment requiring a safe, non-hazardous alternative to Ethidium Bromide.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description - | description GelRed is a fluorescent nucleic acid stain designed to replace the highly toxic ethidium bromide (EtBr) for staining dsDNA, ssDNA or RNA in agarose gels or polyacrylamide gels. | description 8-well (portrait orientation) | description 20-well (landscape orientation) |
| form liquid | form liquid | form gel form | form gel form |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?