E0396
Acido tetraacetico etilenico -bis(2-aminoetiletere)-N,N,N′,N′
BioXtra, ≥97 .0%
Sinonimo/i:
Acido egtazico, Acido tetraacetico etilenico bis (ossietilenenitrilo), EGTA, Glicol etere diammina-acido tetraacetico
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
BioXtra
Livello qualitativo
Saggio
≥97 .0%
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: chelator
Impurezze
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
Residuo alla calcinazione
≤0.1%
Punto di fusione
241 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
1 M NaOH: 0.1 M, clear, colorless
H2O: soluble (increases as pH is increased)
Anioni in tracce
sulfate (SO42-): ≤0.05%
Cationi in tracce
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Stringa SMILE
OC(=O)CN(CCOCCOCCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C14H24N2O10/c17-11(18)7-15(8-12(19)20)1-3-25-5-6-26-4-2-16(9-13(21)22)10-14(23)24/h1-10H2,(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24)
DEFVIWRASFVYLL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)