03777
Acido tetraacetico etilenico -bis(2-aminoetiletere)-N,N,N′,N′
BioUltra, for molecular biology, ≥99.0% (T)
Sinonimo/i:
Acido egtazico, Acido tetraacetico etilenico bis (ossietilenenitrilo), EGTA, Glicol etere diammina-acido tetraacetico
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for molecular biology
Livello qualitativo
Nome Commerciale
BioUltra
Saggio
≥99.0% (T)
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: chelator
Impurezze
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
Residuo alla calcinazione
≤0.05% (as SO4)
Perdita
≤1.0% loss on drying, 110 °C
Punto di fusione
241 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
0.1 M NaOH: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
Anioni in tracce
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Cationi in tracce
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Assorbimento
cut-off at 263 nm in 1 M NaOH at 0.1 M
Stringa SMILE
OC(=O)CN(CCOCCOCCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C14H24N2O10/c17-11(18)7-15(8-12(19)20)1-3-25-5-6-26-4-2-16(9-13(21)22)10-14(23)24/h1-10H2,(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24)
DEFVIWRASFVYLL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?