Documenti fondamentali
DLW354242
Sigma-Aldrich
Corning® Cell-Tak Cell Tissue Adhesive (2x5 mg)
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Origine biologica
Mytilus edulis (Polyphenolic proteins)
Stato
liquid (in 5% acetic acid)
PM
110-140 kDa
Confezionamento
pkg of 10 mg
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Corning® Cell-Tak cell and tissue adhesive, 10 mg, is used to attach cells or tissue sections to many types of surfaces, including plastic, glass, metal, fluorinated ethylene propylene (FEP) Polymer, and biological materials.
Qualità
Dopa: Protein ratio >0.05
Stato fisico
As a liquid in 5% acetic acid
Altre note
Biological Source:
Polyphenolic proteins secreted by Mytilus edulis.
Handling:
Recommended concentration - 1-5 μg/cm2 of growth surface depending on cell type (guidelines for coating included with product).
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)