D8006
2′-Deoxycytidine hydrochloride
analytical standard, ≥99%
Sinonimo/i:
1-(2-Deoxy-β-D-ribofuranosyl)cytosine hydrochloride, Cytosine deoxyriboside hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥99%
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
neat
Stringa SMILE
Cl[H].NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2
InChI
1S/C9H13N3O4.ClH/c10-7-1-2-12(9(15)11-7)8-3-5(14)6(4-13)16-8;/h1-2,5-6,8,13-14H,3-4H2,(H2,10,11,15);1H/t5-,6+,8+;/m0./s1
LTKCXZGFJFAPLY-OERIEOFYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)