Vai a
D0776
2′-Deoxycytidine hydrochloride
BioReagent, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
1-(2-Deoxy-β-D-ribofuranosyl)cytosine hydrochloride, Cytosine deoxyriboside hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
250 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
51,50 €
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
161,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H13N3O4 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
263.68
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
EC Number:
223-639-9
Beilstein/REAXYS Number:
3576124
MDL number:
Assay:
≥99% (HPLC)
Form:
powder
51,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
synthetic
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
Cl[H].NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2
InChI
1S/C9H13N3O4.ClH/c10-7-1-2-12(9(15)11-7)8-3-5(14)6(4-13)16-8;/h1-2,5-6,8,13-14H,3-4H2,(H2,10,11,15);1H/t5-,6+,8+;/m0./s1
InChI key
LTKCXZGFJFAPLY-OERIEOFYSA-N
Application
2′-Deoxycytidine hydrochloride has been used:
  • as a deoxyribonucleoside component in the basal medium to study its effects on Bacillus mojavensis′s anaerobic growth
  • in the infectivity assay of monocyte-derived macrophages by human immunodeficiency virus 1 (HIV-1)
  • in nucleoside supplementation for the synchronization of human retinal pigment epithelial-1 (RPE-1) cells in G1 phase
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
D8006C6645D3897
description
BioReagent, suitable for cell culture
description
analytical standard, ≥99%
description
crystalline
description
≥99% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99%
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
form
powder
form
-
form
crystalline
form
powder
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
synthetic (inorganic)
biological source
synthetic (organic)
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
product line
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2′-Deoxycytidine hydrochloride
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)