D2953050
Dithranol impurity D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
1-Hydroxyanthracen-9(10H)-one
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
dithranol, anthralin
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)