CRM962
PCB Congeners - Loamy Sand
pkg of 50 g
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 50 g
Produttore/marchio commerciale
RTC CRM962-050
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
environmental
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
2-30°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Analita
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)