This product is not sterile. It is intended to be used as a soil sample matrix, with certified levels of impurities documented on the certificate of analysis (COA).
CLNSOIL3
Clean Sandy Loam
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
CdA
current certificate can be downloaded
Produttore/marchio commerciale
RTC CLNSOIL-3-100
Matrice
soil
applicazioni
environmental
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
2-30°C
Categorie correlate
Applicazioni
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Lungs
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
-
Bonjour, Je souhaiterai savoir si la référence CLNSOIL3 correspond à de la terre stérile ? et si oui, par quelle méthode : autoclavage ? Merci
1 risposta-