Documenti fondamentali
C52802
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-methylindole
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H8ClN
Numero CAS:
Peso molecolare:
165.62
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
NACRES:
NA.47
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
110-114 °C (lit.)
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Cc1cc2cc(Cl)ccc2[nH]1
InChI
1S/C9H8ClN/c1-6-4-7-5-8(10)2-3-9(7)11-6/h2-5,11H,1H3
WUVWAXJXPRYUME-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)