C4705
Calcium acetate hydrate
BioXtra, ≥99% (titration)
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
BioXtra
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (titration)
Forma fisica
powder
Impurezze
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
Solubilità
water: soluble 100 g/L at 25 °C
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
Cationi in tracce
Al: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.1%
NH4+: ≤0.1%
Na: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.001%
Stringa SMILE
O.CC(=O)O[Ca]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Ca.H2O/c2*1-2(3)4;;/h2*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;+2;/p-2
XQKKWWCELHKGKB-UHFFFAOYSA-L
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?