Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti fondamentali
C3023
Sigma-Aldrich
CHAPS idrato
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
3-[(3-colamidopropil)dimetilammonio]-1-propansolfonato, CHAPS
Scegli un formato
1 G
84,90 €
5 G
251,00 €
25 G
1.090,00 €
100 G
2.380,00 €
84,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
84,90 €
5 G
251,00 €
25 G
1.090,00 €
100 G
2.380,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C32H58N2O7S · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
614.88 (anhydrous basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161900
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
84,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
bovine bile
Livello qualitativo
Grado
HPLC grade
Descrizione
zwitterionic
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
PM
614.88 g/mol (anhydrous basis)
Condizioni di stoccaggio
dry at room temperature (tightly closed)
tecniche
dialysis: suitable
electrophoresis: suitable
Impurezze
<0.04% DMF
CMC
8 mM
Punto di fusione
157 °C (dec.) (lit.)
Temp. transizione
cloud point >100 °C
Solubilità
water: 50 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O.C[C@H](CCC(=O)NCCC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C32H58N2O7S.H2O/c1-21(8-11-29(38)33-14-6-15-34(4,5)16-7-17-42(39,40)41)24-9-10-25-30-26(20-28(37)32(24,25)3)31(2)13-12-23(35)18-22(31)19-27(30)36;/h21-28,30,35-37H,6-20H2,1-5H3,(H-,33,38,39,40,41);1H2/t21-,22+,23-,24-,25+,26+,27-,28+,30+,31+,32-;/m1./s1
SJCUTFKCLFLIFE-JWTJKVBLSA-N
Descrizione generale
Il CHAPS idrato, un detergente zwitterionico derivato dall′acido colico, si distingue come ottimo strumento per la ricerca in biochimica e in biologia cellulare, in particolar modo nella solubilizzazione delle proteine di membrana. Questo detergente polivalente, che combina in sé le caratteristiche dei detergenti simili alla solfobetaina e di quelli con la struttura degli acidi biliari, mostra un notevole tasso di solubilità pari a più del 50% in soluzioni acquose. Svolge un compito centrale nella stabilizzazione dei complessi proteina-DNA, salvaguardandone l′attività biochimica in soluzione.
Utilizzato diffusamente come tampone in varie applicazioni di ricerca, il CHAPS idrato agisce come tensioattivo anfifilico, dimostrandosi efficace nel solubilizzare le proteine della membrana plasmatica e diluendo i componenti del saggio. In particolare, la facilità con cui può essere rimosso per dialisi o per filtrazione su gel ne aumenta l′interesse, al punto essere probabilmente la scelta di elezione per la determinazione della massa molecolare mediante fluorometria. Questa caratteristica sottolinea l′adattabilità del CHAPS idrato ai diversi setup sperimentali. Tuttavia, nei saggi in cui siano coinvolti metalli polivalenti o ioni metallici sensibili agli agenti chelanti non specifici è consigliabile usare cautela. Oltre al suo impiego convenzionale, il CHAPS idrato trova impiego come matrice polimerica nei saggi di binding, rimuovendo con efficacia gli ioni metallici dalle soluzioni di proteine.
Applicazioni
0,2 p/v di CHAPS è stato usato per rimuovere l′endotelio cerebrale tramite perfusione del cervello.[1] CHAPS al 2% (p/v) è stato usato come tampone di reidratazione nell′estrazione delle proteine, insieme a tiourea e urea.[2] CHAPS 10 mM è stato usato come tampone di lisi nell′analisi western blot con 0,15 M NaCl, Tris–Cl, pH 7,6 ed EDTA.[3] CHAPS è stato usato come tampone di ibridazione nel metodo di ibridazione in situ del SNC immaturo di mammifero.[4]
Caratteristiche e vantaggi
  • Indicato per la ricerca in ambito biochimico e in biologia cellulare
  • Può essere impiegato in dialisi ed in elettroforesi
  • Prodotto di purezza elevata per applicazioni di ricerca
Altre note
Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma di Composti biochimici, compilare questo modulo.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
CHAPSO BioXtra
Sigma-Aldrich
C4695
CHAPSO
CHAPSO Avanti Research&#8482; - A Croda Brand 850501P, powder
Avanti
850501P
CHAPSO
Brain-derived neurotrophic factor of the cerebral microvasculature: a forgotten and nitric oxide-dependent contributor of brain-derived neurotrophic factor in the brain.
Monnier A, et al.
Acta Physiol., 219(4), 790-802 (2017)
Identification of a scavenger receptor homologue on nonspecific cytotoxic cells and evidence for binding to oligodeoxyguanosine.
Kaur H, et al.
Fish & Shellfish Immunology, 15(3), 169-181 (2003)
Procedures for whole-mount immunohistochemistry and in situ hybridization of immature mammalian CNS.
Luque JM, et al.
Brain Res. Protoc., 2(2), 165-173 (1998)
Virginia Andreani et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 115(41), E9630-E9639 (2018-09-28)
Plasma cell differentiation involves coordinated changes in gene expression and functional properties of B cells. Here, we study the role of Mzb1, a Grp94 cochaperone that is expressed in marginal zone (MZ) B cells and during the terminal differentiation of
Eric M Wexler et al.
Stem cells (Dayton, Ohio), 27(5), 1130-1141 (2009-05-07)
Wnt signaling regulates neural stem cell (NSC) function and development throughout an individual's lifetime. Intriguingly, adult hippocampal progenitors (AHPs) produce several Wnts, and the intracellular machinery necessary to respond to them, creating the potential for an active autocrine-signaling loop within
Protocolli
This page shows how to solubilize membrane proteins with products from Cytiva.
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf