Documenti fondamentali
C9426
Sigma-Aldrich
3-[(3-colamidopropil)dimetilammonio]-1-propansolfonato
BioReagent, suitable for electrophoresis, ≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
CHAPS
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C32H58N2O7S · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
614.88 (anhydrous basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161902
ID PubChem:
NACRES:
NB.22
Descrizione
zwitterionic
Livello qualitativo
Nome Commerciale
BioReagent
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
PM
614.88 g/mol (anhydrous basis)
tecniche
electrophoresis: suitable
protein quantification: suitable
Impurezze
<0.04% DMF
Punto di fusione
157 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Compatibilità
suitable for electrophoresis
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
O.C[C@H](CCC(=O)NCCC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C32H58N2O7S.H2O/c1-21(8-11-29(38)33-14-6-15-34(4,5)16-7-17-42(39,40)41)24-9-10-25-30-26(20-28(37)32(24,25)3)31(2)13-12-23(35)18-22(31)19-27(30)36;/h21-28,30,35-37H,6-20H2,1-5H3,(H-,33,38,39,40,41);1H2/t21-,22+,23-,24-,25+,26+,27-,28+,30+,31+,32-;/m1./s1
SJCUTFKCLFLIFE-JWTJKVBLSA-N
Descrizione generale
CHAPS is a non-denaturing, zwitterionic sulfobetaine detergent. It is mild and solubilizes membrane proteins and receptors. It is useful for breaking protein-protein interactions. It is a derivative of the naturally occurring bile salts. It has small micellar molecular weight (6,150) and high critical micellar concentration (6 - 10 mM) allowing it to be removed from samples by dialysis.
Applicazioni
CHAPS has been used:
  • For membrane permeabilization of cells
  • As a component in lysis buffer for homogenization of liver tissues as well as adipose tissue
  • As a component in denaturing buffer in enzyme characterization
  • As a component of 2D- sample buffer in 2D electrophoresis
  • For protein solubilization in isoelectric focusing
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
CHAPS OmniPur&#174; Grade, Zwitterionic detergent
Millipore
3050-OP
CHAPS
ASB-14
Sigma-Aldrich
A1346
ASB-14
C7BzO
Sigma-Aldrich
C0856
C7BzO
Non-autophagic GFP-LC3 puncta induced by saponin and other detergents
Ciechomska, et al.
Autophagy, 3(6), 586-590 (2007)
Effect of copper nanoparticles exposure in the physiology of the common carp (Cyprinus carpio): Biochemical, histological and proteomic approaches.
Gupta Y, et al.
Aquaculture and Fisheries, 1, 15-23 (2016)
Phytase activity in sourdough lactic acid bacteria: purification and characterization of a phytase from Lactobacillus sanfranciscensis CB1.
De Angelis M, et al.
International Journal of Food Microbiology, 87(3), 259-270 (2003)
Investigation of protein-tyrosine phosphatases by in-gel assays.
Markova B, et al.
Methods, 35(1), 22-27 (2005)
Qingchuan Zhao et al.
Cancer immunology research, 8(4), 544-555 (2020-02-13)
High-grade serous ovarian cancer (HGSC), the principal cause of death from gynecologic malignancies in the world, has not significantly benefited from advances in cancer immunotherapy. Although HGSC infiltration by lymphocytes correlates with superior survival, the nature of antigens that can