Documenti fondamentali
BP820
Cefoxitin sodium
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Cefoxitin sodium salt
Scegli un formato
200 MG
229,00 €
229,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
200 MG
229,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H16N3NaO7S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
449.43
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
229,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
cefoxitin
Stato
solid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
BP
applicazioni
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Na+].CO[C@]2(NC(=O)Cc1cccs1)C3SCC(COC(N)=O)=C(N3C2=O)C([O-])=O
InChI
1S/C16H17N3O7S2.Na/c1-25-16(18-10(20)5-9-3-2-4-27-9)13(23)19-11(12(21)22)8(6-26-15(17)24)7-28-14(16)19;/h2-4,14H,5-7H2,1H3,(H2,17,24)(H,18,20)(H,21,22);/q;+1/p-1/t14-,16+;/m1./s1
GNWUOVJNSFPWDD-XMZRARIVSA-M
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support
Applicazioni
Cefoxitin sodium BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Cefazolin Injection
  • Cefoxitin Injection
  • Cefuroxime Intracameral Injection
  • Cefuroxime Injection
  • Cefotaxime Injection
  • Confezionamento
    Unit quantity: 200 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Altre note
    Sales restrictions may apply.
    Pittogrammi
    Health hazard
    Avvertenze
    Danger
    Indicazioni di pericolo
    Classi di pericolo
    Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
    Codice della classe di stoccaggio
    11 - Combustible Solids
    WGK 2
    Not applicable
    Scegli una delle versioni più recenti:
    Certificati d'analisi (COA)
    Visita l’Archivio dei documenti
    I clienti hanno visto anche
    Slide 1 of 8
    1 of 8
    vibrant-m
    I0090000
    Imipenem
    Imipenem Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
    Supelco
    PHR1796
    Imipenem
    Thidiazuron BioReagent, suitable for plant cell culture
    Sigma-Aldrich
    P6186
    Thidiazuron
    Vancomicina ≥900 μg per mg (as vancomycin base)
    Sigma-Aldrich
    V2002
    Vancomicina
    Zeatin suitable for plant cell culture, BioReagent, powder
    Sigma-Aldrich
    Z0164
    Zeatin
    L-prolina from non-animal source, meets EP, USP testing specifications, suitable for cell culture
    Sigma-Aldrich
    P5607
    L-prolina
    Rifampicin ≥95% (HPLC), powder or crystals
    Sigma-Aldrich
    R3501
    Rifampicin