Documenti fondamentali
P-076
Supelco
Propofol solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Scegli un formato
1 ML
128,00 €
128,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 ML
128,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H18O
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.27
Numero CE:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
128,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Stato
liquid
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
1.0 mg/mL in methanol
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(C)c1cccc(C(C)C)c1O
InChI
1S/C12H18O/c1-8(2)10-6-5-7-11(9(3)4)12(10)13/h5-9,13H,1-4H3
OLBCVFGFOZPWHH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Propofol, also known as Diprivan®, is a short-acting, hypnotic drug intravenously administered for the induction and maintenance of general anesthesia and sedation. This certified reference solution is suitable for a variety of uses from forensic and forensic toxicology analysis to drug monitoring in plasma or whole blood.
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Diprivan is a registered trademark of Abraxis Bioscience, Inc.
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Intralipid 20%, emulsion
Sigma-Aldrich
I141
Intralipid
Acetaminofene European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
P0300000
Acetaminofene
Jeffrey W Sall et al.
Anesthesia and analgesia, 117(1), 65-67 (2013-05-02)
Propofol has been reported to have high stability in glass and relatively high stability up to 24 hours in polyvinyl chloride-based medical plastics. Recent publications have observed the effects of propofol on cells and tissues grown in culture. Many cell
The effective effect-site propofol concentration for induction in morbidly obese patients using total body weight with a new pharmacokinetic model.
Natalia F de la Fuente et al.
Anesthesia and analgesia, 117(1), 283-284 (2013-06-22)
C Creeley et al.
British journal of anaesthesia, 110 Suppl 1, i29-i38 (2013-06-05)
Exposure of the fetal or neonatal non-human primate (NHP) brain to isoflurane or ketamine for 5 h causes widespread apoptotic degeneration of neurones, and exposure to isoflurane also causes apoptotic degeneration of oligodendrocytes (OLs). The present study explored the apoptogenic
Primum non nocere or how to resolve drug-induced respiratory depression.
Albert Dahan et al.
Anesthesiology, 118(6), 1261-1263 (2013-05-24)
Mami Sasao-Takano et al.
Anesthesia progress, 60(2), 60-66 (2013-06-15)
The magnetic resonance imaging (MRI) room is a special environment. The required intense magnetic fields create unique problems with the use of standard anesthesia machines, syringe pumps, and physiologic monitors. We have recently experienced 2 oral maxillofacial surgery cases requiring