BP085
Clonidine hydrochloride
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2-(2,6-Dichloroanilino)-2-imidazoline hydrochloride
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
clonidine
Stato
crystalline
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
BP
applicazioni
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl[H].Clc1cccc(Cl)c1NC2=NCCN2
InChI
1S/C9H9Cl2N3.ClH/c10-6-2-1-3-7(11)8(6)14-9-12-4-5-13-9;/h1-3H,4-5H2,(H2,12,13,14);1H
ZNIFSRGNXRYGHF-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... ADRA2A(150) , ADRA2B(151) , ADRA2C(152)
Descrizione generale
Applicazioni
Also used in monographs such as:
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)