Documenti fondamentali
C-033
Supelco
Clonidine solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Scegli un formato
1 ML
60,50 €
60,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 ML
60,50 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H9Cl2N3
Numero CAS:
Peso molecolare:
230.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
60,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Stato
liquid
Caratteristiche
SNAP-N-SPIKE®, SNAP-N-SHOOT®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
1.0 mg/mL in methanol
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
clinical testing
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
ClC1=CC=CC(Cl)=C1NC2=NCCN2
InChI
1S/C9H9Cl2N3/c10-6-2-1-3-7(11)8(6)14-9-12-4-5-13-9/h1-3H,4-5H2,(H2,12,13,14)
GJSURZIOUXUGAL-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
Descrizione generale
Clonidine is a pharmaceutical drug used to treat a wide variety of conditions including hypertension, ADHD, insomnia, chemical withdrawal, and anxiety. Clonidine is often prescribed in combination with other drugs, depending on the clinical condition. This analytical reference standard is suitable for use as starting material in calibrators or controls for a variety of LC/MS or GC/MS applications from forensic analysis and clinical toxicology to pharmaceutical research.
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
X Niu et al.
Conference proceedings : ... Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. Annual Conference, 2012, 3858-3861 (2013-02-01)
This study was to quantify the effects of Lokomat training on ambulation capacity of patients with incomplete spinal cord injury (SCI), and to examine the potential assistance of anti-spasticity medication on training. Twenty-nine SCI subjects with spastic hypertonia at their
Sahar Abdel-Baky Mohamed et al.
Journal of clinical anesthesia, 25(1), 20-27 (2013-02-09)
To investigate the analgesic effect of adding clonidine to topical bupivacaine for acute and chronic postmastectomy pain. Randomized, prospective, double-blinded study. Cancer institute and university hospital. 140 ASA physical status 1 and II women, aged 30 to 50 years, scheduled
Mutasim Al-Ghazawi et al.
International journal of clinical pharmacology and therapeutics, 51(3), 255-262 (2013-02-06)
To assess the bioequivalence of two Tizanidine 4 mg tablet formulations (Tizanidine® of the Pharma International company, as test product, and Sirdalud® of Novartis as a reference product), and to investigate possible effects of smoking on pharmacokinetics of tizanidine. A
R Landau et al.
International journal of obstetric anesthesia, 22(2), 133-145 (2013-03-13)
With over four million deliveries annually in the United States alone and a constant increase in cesarean delivery rate, childbirth is likely to have a huge impact on the occurrence of acute and possibly chronic postpartum pain. Recent awareness that
Intrathecal clonidine administration and erectile dysfunction: what is the link?
Rocco Salvatore Calabro et al.
Pain physician, 16(2), E119-E120 (2013-03-21)