Documenti fondamentali
BCR725
Salmon tissue
BCR®, certified reference material
Sinonimo/i:
Flumequine and oxolinic acid in lyophilised salmon tissue
Scegli un formato
2.2 G
256,00 €
256,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2.2 G
256,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
256,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
agenzia
BCR®
Produttore/marchio commerciale
JRC
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
−70°C
Risultati analitici
For more information please see:
BCR725
Altre note
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Antibiotics: Flumequine, Oxolinic acid
Matrix Group: Fish and Seafood
Note legali
BCR is a registered trademark of European Commission
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)