Documenti fondamentali
BCR708
Dairy feed
BCR®, certified reference material
Sinonimo/i:
Feed for dairy cattle
About This Item
Codice UNSPSC:
85151701
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
certified reference material
agenzia
BCR®
Produttore/marchio commerciale
JRC
applicazioni
agriculture
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
−20°C
Risultati analitici
For more information please see:
BCR708
Altre note
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Crude ash, Crude fibre, Crude oils and fats, Phosphate, Crude protein
Trace Elements: Calcium (Ca), Copper (Cu), Magnesium (Mg)
Matrix Group: Animal Feed
Note legali
BCR is a registered trademark of European Commission
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)