Documenti fondamentali
BCR115
Animal feed (OCP′s)
BCR®, certified reference material
Scegli un formato
30 G
303,00 €
303,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
30 G
303,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
303,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
agenzia
BCR®
Produttore/marchio commerciale
JRC
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
2-8°C
Risultati analitici
For more information please see:
BCR115
Altre note
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Organic Pollutants: HCB, β-HCH, γ-HCH, Heptachlor, γ-Chlordane, α-Endosulfan, Dieldrin, Endrin, o,p′-DDT, p,p′-DDE
Matrix Group: Animal Feed
Note legali
BCR is a registered trademark of European Commission
Pittogrammi
Environment
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)