BCR457
Human thyroglobulin (Tg) (mass concentration)
BCR®, certified reference material
Sinonimo/i:
Thyroglobulin human
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
agenzia
BCR®
Produttore/marchio commerciale
JRC
applicazioni
clinical
pharmaceutical (small molecule)
Formato
matrix material
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Risultati analitici
BCR457
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)