Iodine content is not a specification for product release and has not been characterized.
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 226,00 € |
5 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 561,00 € |
Informazioni su questo articolo
Form:
lyophilized solid
Assay:
≥95% (SDS-PAGE)
Biological source:
human
226,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiGeneral description
Human Thyroglobulin (Tg) is a 660 kDa, dimeric protein produced by and used entirely within the thyroid gland. Human Thyroglobin is used by the thyroid gland to produce the thyroid hormones thyroxine (T4) and triiodothyryonine. Patients with Hashimoto′s thyroiditis or Graves′ disease, frequently develop antibodies against human Thyroglobulin. Thryoglobulin levels in the blood can be used as a tumor marker for certain kinds of thyroid cancer and in Graves′ disease.
Biochem/physiol Actions
Thyroglobulin has been shown to induce expression of platelet activating factor in human peripheral blood mononuclear cells which is found elevated in some patients with thyroid disease. [1]
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay - | assay - | assay ≥90% (agarose gel electrophoresis) |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) liquid chromatography (LC): suitable | technique(s) protein purification: suitable | technique(s) - |
| biological source human | biological source - | biological source Porcine thyroid | biological source bovine thyroid |
| form lyophilized solid | form liquid | form powder | form powder |
| Gene Information human ... TG(7038) | Gene Information - | Gene Information pig ... TG(100156471) | Gene Information cow ... TG(280706) |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. - | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
-
Hello, Does the product "Thyroglobulin Human", T6830, contain any iodine? or is it free from iodine? There is no specification stating any percentage of iodine present in the protein. Thanks!
1 risposta-