Vai a
RAB0502
Human Thyroid Stimulating Hormone ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatants and urine
Sinonimo/i:
TSH, Thyroid Stimulating Hormone
per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 kit
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
539,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Gene information:
human ... CGA(1081), TSHB(7252)
Species reactivity:
human
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
539,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
species reactivity
human
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... CGA(1081), TSHB(7252)
General description
The Human TSH (Thyroid Stimulating Hormone) ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of human TSH in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
Immunogen
Recombinant Human TSH
Application
This product is for research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Other Notes
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
RAB0003RAB0196RAB0109
Gene Information
human ... CGA(1081), TSHB(7252)
Gene Information
human ... ADAM17(6868)
Gene Information
human ... FSTL3(10272)
Gene Information
human ... CTLA4(1473)
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
I componenti del kit sono disponibili anche separatamente
N° Catalogo
Descrizione
SDS & Determinazione del prezzo
  • ELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)
    SDS
  • ELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)
    SDS
  • ELISA Stop Solution (Item I)
    SDS
  • ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)
    SDS
  • 20X Wash Buffer (Item B)
    SDS
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)