B4888
Beef Extract for Biotechnology and Microbiology
for Biotechnology and Microbiology
Sinonimo/i:
Meat extract
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Beef extract powder, suitable for microbiology, dehydrated extract of bovine tissue used in the preparation of microbiological culture media
Origine biologica
bovine skeletal muscle
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Stato
powder
Tenore di azoto
~12% total
Impurezze
<9% sodium chloride
Perdita
≤7% loss on drying
Colore
yellow-brown
pH
6.5-7.5
Solubilità
H2O: soluble
applicazioni
food and beverages
microbiology
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.