B3916
Boldine
analytical standard
Sinonimo/i:
2,9-Dihydroxy-1,10-dimethoxyaporphine
Origine biologica
plant (Peumus boldus molina)
Livello qualitativo
Grado
analytical standard
Saggio
≥98% (TLC)
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezze
≤1% isopropanol
Punto di fusione
157-164 °C
Solubilità
ethanol: 50 mg/mL
applicazioni
food and beverages
forensics and toxicology
veterinary
Formato
neat
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
COc1cc-2c(CC3N(C)CCc4cc(O)c(OC)c-2c34)cc1O
InChI
1S/C19H21NO4/c1-20-5-4-10-7-15(22)19(24-3)18-12-9-16(23-2)14(21)8-11(12)6-13(20)17(10)18/h7-9,13,21-22H,4-6H2,1-3H3/t13-/m0/s1
LZJRNLRASBVRRX-ZDUSSCGKSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)