Documenti fondamentali
ARK2091
SAFC
Clomipramine hydrochloride
BP, EP, USP
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
3-Chloro-10,11-dihydro-N,N-dimethyl-5H-dibenz[b,f]azepine-5-propanamine hydrochloride, Anafranil hydrochloride
Scegli un formato
1 KG
1.908,00 €
5 KG
9.010,00 €
10 KG
17.490,00 €
25 KG
42.600,00 €
1.908,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 KG
1.908,00 €
5 KG
9.010,00 €
10 KG
17.490,00 €
25 KG
42.600,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H23ClN2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
351.31
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51292917
1.908,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
agenzia
BP
EP
USP
Livello qualitativo
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Cl.CN(C)CCCN1c2ccccc2CCc3ccc(Cl)cc13
InChI
1S/C19H23ClN2.ClH/c1-21(2)12-5-13-22-18-7-4-3-6-15(18)8-9-16-10-11-17(20)14-19(16)22;/h3-4,6-7,10-11,14H,5,8-9,12-13H2,1-2H3;1H
WIMWMKZEIBHDTH-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Central nervous system,Cardiovascular
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)