Documenti fondamentali
ARK2063
SAFC
ISOTHIPENDYLHYDROCHLORIDE (ANDANTOL HYDROCHLORIDE)
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Isothipendyl hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H19N3S · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
321.87
Codice UNSPSC:
12352200
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Livello qualitativo
InChI
1S/C16H19N3S.ClH/c1-12(18(2)3)11-19-13-7-4-5-8-14(13)20-15-9-6-10-17-16(15)19;/h4-10,12H,11H2,1-3H3;1H
RQHCFTORMXCNGP-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)