Documenti fondamentali
A42409
Sigma-Aldrich
2-Aminobiphenyl
≥96.5% purity, powder or crystals
Sinonimo/i:
2-Biphenylylamine, 2-Phenylaniline
Scegli un formato
25 G
93,70 €
93,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
93,70 €
About This Item
Formula condensata:
C6H5C6H4NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
169.22
Beilstein:
471874
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
NACRES:
NA.47
93,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
2-Aminobiphenyl, ≥96.5% (GC)
Densità del vapore
5.8 (vs air)
Livello qualitativo
Saggio
≥96.5% (GC)
Stato
powder or crystals
Temp. autoaccensione
842 °F
tecniche
titration: suitable
Impurezze
<0.1% 4-aminobiphenyl
Colore
brown
off-white to yellow
P. ebollizione
299 °C (lit.)
Punto di fusione
47-50 °C (lit.)
Solubilità
water: insoluble
Densità
1.16 g/cm3 at 21 °C
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Nc1ccccc1-c2ccccc2
InChI
1S/C12H11N/c13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H,13H2
TWBPWBPGNQWFSJ-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... UGT1A4(54657)
Descrizione generale
2-Aminobiphenyl is a substrate for UGTs (UDP-glucuronosyltransferases), including UGT1A4, UGT2B13 and UGT2B16.[1]
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
307.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
153 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
S Kimura et al.
Carcinogenesis, 20(9), 1825-1830 (1999-09-02)
4-Aminobiphenyl (4-ABP), a potent carcinogen in rodents (liver cancer) and human (bladder cancer), is found as an environmental contaminant and in tobacco smoke. Hemoglobin adducts and lung DNA adducts of 4-ABP are found in tobacco smokers. In vitro metabolism studies
Y Yamazoe et al.
Xenobiotica; the fate of foreign compounds in biological systems, 14(7), 549-552 (1984-07-01)
The involvement of four forms of cytochrome P-450 in the activation of the promutagens, 3-amino-1-methyl-5H-pyrido[4,3-b]indole (Trp-P-2), 2-amino-6-methyl-dipyrido[1,2-a:3',2'-d]imidazole (Glu-P-1), 2-amino-3-methylimidazo[4,5-f]quinoline (IQ), 2-aminofluorene and 4-aminobiphenyl has been investigated using a Salmonella test system. A high-spin form, P-448 II-a, catalysed the activation of
Identification of the rabbit liver UDP-glucuronosyltransferase catalyzing the glucuronidation of 4-ethoxyphenylurea (dulcin).
Uesawa Y, et al.
Drug Metabolism and Disposition, 32, 1476-1481 (2004)
Thin layer chromatographic separation and fluorometric determination of 4-aminobiphenyl in 2-aminobiphenyl.
J Zynger et al.
IARC scientific publications, (40)(40), 229-233 (1981-01-01)
Gerald Pratsch et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 18(37), 11555-11559 (2012-08-14)
Simply aqueous sodium hydroxide is sufficient to exclude ionic side reactions and to prepare 2-aminobiphenyls from aryl diazotates and anilines through a new variant of the Gomberg-Bachmann reaction (see scheme). The metal-free reaction under basic conditions allows to exploit the