346683
2-Phenoxyaniline
95%
Sinonimo/i:
2-Aminophenyl phenyl ether
Saggio
95%
P. ebollizione
170 °C/18 mmHg (lit.)
Punto di fusione
47-49 °C (lit.)
Gruppo funzionale
phenoxy
Stringa SMILE
Nc1ccccc1Oc2ccccc2
InChI
1S/C12H11NO/c13-11-8-4-5-9-12(11)14-10-6-2-1-3-7-10/h1-9H,13H2
NMFFUUFPJJOWHK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?