Documenti fondamentali
94954
Supelco
L-Carnitine hydrochloride
analytical standard
Sinonimo/i:
(−)-β-Hydroxy-γ-(trimethylammonio)butyrate, Vitamin BT
Scegli un formato
50 MG
108,00 €
108,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
108,00 €
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3N+CH2CH(OH)CH2CO2H · Cl-
Numero CAS:
Peso molecolare:
197.66
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NB.21
108,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (HPLC)
Attività ottica
[α]/D -24.0±2.0°, c = 0.2 in H2O
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
applicazioni
clinical testing
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Cl-].C[N+](C)(C)C[C@H](O)CC(O)=O
InChI
1S/C7H15NO3.ClH/c1-8(2,3)5-6(9)4-7(10)11;/h6,9H,4-5H2,1-3H3;1H/t6-;/m1./s1
JXXCENBLGFBQJM-FYZOBXCZSA-N
Azioni biochim/fisiol
Carnitine is a quaternary amine that occurs naturally in most mammalian tissue. It is present in relatively high concentrations in skeletal muscle and heart where it is involved in regulating energy metabolism. It shifts glucose metabolism from glycolysis to glycogen storage and enhances the transport of long chain fatty acids into the mitochondria where they are oxidized for energy production.
Prodotti consigliati
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)