Documenti fondamentali
52437
Supelco
Acetyl-L-carnitine-(N-methyl-d3)
analytical standard
Sinonimo/i:
(2R)-2-(Acetyloxy)-3-carboxy-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-1-propanaminium inner salt, L-Carnitine-(methyl-d3) acetyl ester
Scegli un formato
10 MG
518,00 €
518,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
518,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9D3H14NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
206.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
518,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Saggio
≥97.0% (TLC)
Attività ottica
[α]/D -22±2°, c = 0.1 in H2O
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Grado di funzionalizzazione
≥99.0%
applicazioni
clinical testing
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[N+](C[C@H](OC(=O)C)CC(=O)[O-])(C([2H])([2H])[2H])(C)C
InChI
1S/C9H17NO4/c1-7(11)14-8(5-9(12)13)6-10(2,3)4/h8H,5-6H2,1-4H3/t8-/m1/s1/i2D3
RDHQFKQIGNGIED-FPUGOENOSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)