Vai a
C0158
L-carnitina
≥98%
Sinonimo/i:
(−)-(R)-3-idrossi-4-(trimetilammonio)butirrato, Vitamina BT
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
43,00 €
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
150,00 €
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
570,00 €
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1.850,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
(CH3)3N+CH2CH(OH)CH2COO-
Numero CAS:
Peso molecolare:
161.20
NACRES:
NA.79
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
208-768-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4292315
43,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
L-carnitina, synthetic, ≥98%
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
color
white
mp
197-212 °C (lit.)
application(s)
cell analysis
detection
SMILES string
C[N+](C)(C)C[C@H](O)CC([O-])=O
InChI
1S/C7H15NO3/c1-8(2,3)5-6(9)4-7(10)11/h6,9H,4-5H2,1-3H3/t6-/m1/s1
InChI key
PHIQHXFUZVPYII-ZCFIWIBFSA-N
Application
L-Carnitine inner salt has been used as a component of an assay medium for Seahorse XF mitochondrial stress assay. It has also been orally administered to tumor-bearing mice, in order to study its effect on the regulation of peroxisome proliferator-activated receptor and thereby to analyse liver inflammatory response.
Biochem/physiol Actions
La carnitina è un′ammina quaternaria naturalmente presente nella maggior parte dei tessuti di mammifero. È presente in concentrazioni relativamente elevate nei muscoli scheletrici e nel cuore, dove è coinvolta nella regolazione del metabolismo energetico. Sposta il metabolismo del glucosio dalla glicolisi all′immagazzinamento del glicogeno e potenzia il trasporto degli acidi grassi a catena lunga nei mitocondri, dove vengono ossidati per produrre energia.
Carnitine biosynthesized from lysine. Carnitine facilitates fatty acid transport into the mitochondrial compartment. In skeletal and cardiac muscle tissue it acts as a metabolic cofactor. Carnitine might be associated with the energy production from branched chain amino acids.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
C0283C9500A1509
L-carnitina synthetic, ≥98%
Sigma-Aldrich
C0158
L-carnitina
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98%
assay
≥98%
assay
≥98% (TLC)
assay
>98% (TLC)
color
white
color
white
color
white
color
white
mp
197-212 °C (lit.)
mp
142 °C
mp
-
mp
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
biological source
synthetic
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–3 di 3 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
  3. Hello, After dissolving the product in water, I want to ask about the storage conditions to ensure the stability of the product L-carnitine inner salt, product number C0158.
    1 risposta
    1. The solution stability of this product has not been determined. It is recommended to prepare solutions fresh before use.