C0283
L-Carnitine hydrochloride
≥98%, synthetic
Sinonimo/i:
(−)-β-Hydroxy-γ-(trimethylammonio)butyrate, Vitamin BT
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
L-Carnitine hydrochloride, synthetic, ≥98%
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Saggio
≥98%
Stato
powder
Colore
white
Punto di fusione
142 °C
applicazioni
cell analysis
Stringa SMILE
[Cl-].C[N+](C)(C)C[C@H](O)CC(O)=O
InChI
1S/C7H15NO3.ClH/c1-8(2,3)5-6(9)4-7(10)11;/h6,9H,4-5H2,1-3H3;1H/t6-;/m1./s1
JXXCENBLGFBQJM-FYZOBXCZSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)