939013
Copper(I) iodide ChemBeads
Sinonimo/i:
Cuprous iodide
Scegli un formato
77,80 €
Scegli un formato
About This Item
77,80 €
Descrizione
Inorganic Salt
Livello qualitativo
Stato
solid
Composizione
loading of base, 14-16 wt. %
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: copper
reaction type: click chemistry
Stringa SMILE
[Cu+].[I-]
InChI
1S/Cu.HI/h;1H/q+1;/p-1
LSXDOTMGLUJQCM-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Optimal catalyst for stereospecific and regioselective reaction of silacyclopropanes with carbonyl compounds.
For general uses, product is also available in powdered form 205540
Caratteristiche e vantaggi
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
Organi bersaglio
Thyroid
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)