93791
Allantoin
analytical standard
Sinonimo/i:
5-Ureidohydantoin, Glyoxylic(acid) diureide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Residuo alla calcinazione
≤0.2%
Punto di fusione
230 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
H2O: 0.1 g/10 mL, clear, colorless
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NC(=O)NC1NC(=O)NC1=O
InChI
1S/C4H6N4O3/c5-3(10)6-1-2(9)8-4(11)7-1/h1H,(H3,5,6,10)(H2,7,8,9,11)
POJWUDADGALRAB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 1
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?