Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
200 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 405,00 € |
Informazioni su questo articolo
405,00 €
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
allantoin
manufacturer/tradename
USP
mp
230 °C (dec.) (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
NC(=O)NC1NC(=O)NC1=O
InChI
1S/C4H6N4O3/c5-3(10)6-1-2(9)8-4(11)7-1/h1H,(H3,5,6,10)(H2,7,8,9,11)
InChI key
POJWUDADGALRAB-UHFFFAOYSA-N
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade primary reference standard | grade analytical standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename PhytoLab | manufacturer/tradename - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| mp 230 °C (dec.) (lit.) | mp 230 °C (dec.) (lit.) | mp 230 °C (dec.) (lit.) | mp 230 °C (dec.) (lit.) |
| API family allantoin | API family allantoin | API family - | API family - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Allantoin
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?