Documenti fondamentali
93572
Sigma-Aldrich
Formamide
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.5% (GC/T)
Sinonimo/i:
Amide C1, Ammide formica
About This Item
Formula condensata:
HCONH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
45.04
Beilstein:
505995
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352111
ID PubChem:
Grado
ACS reagent
puriss. p.a.
Livello qualitativo
Densità del vapore
1.55 (vs air)
Tensione di vapore
0.08 mmHg ( 20 °C)
30 mmHg ( 129 °C)
Saggio
≥99.5% (GC/T)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
932 °F
Limite di esplosione
2.7-19 % (lit.)
tecniche
hybridization: suitable
Impurezze
≤0.02% free acid (as HCOOH)
≤0.1% water
Indice di rifrazione
n20/D 1.447 (lit.)
n20/D 1.447
pH
4-10 (20 °C, 200 g/L)
P. ebollizione
210 °C (lit.)
Punto di fusione
2-3 °C (lit.)
Temp. transizione
solidification point 2-3 °C
Densità
1.134 g/mL at 25 °C (lit.)
Cationi in tracce
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
Compatibilità
complies for miscibility
Stringa SMILE
NC=O
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)
ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
La formamide destabilizza le doppie eliche dell′acido nucleico e può essere usata, di solito, a una concentrazione del 50%, in protocolli di ibridazione che richiedono temperature di ibridazione inferiori.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Blood
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
305.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
152 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Solubilization in formamide protects RNA from degradation.
Chomczynski P.
Nucleic Acids Research, 20(14), 3791-3791 (1992)
Microwave spectrum and molecular structure of formamide.
Costain CC and Dowling JM.
J. Chem. Phys. , 32(1), 158-165 (1960)
J Casey et al.
Nucleic acids research, 4(5), 1539-1552 (1977-01-01)
The thermal stabilities of RNA:DNA hybrids are substantially greater than those of DNA:DNA duplexes in aqueous electrolyte solutions containing high concentrations of formamide. Association rates to form DNA:DNA duplexes and DNA:RNA hybrids have been measured in these solvents. There is
The formamide method for the extraction of polysaccharides from haemolytic streptococci.
Fuller AT.
British Journal of Experimental Pathology, 32(1), 130-130 (1960)
Mado Vandewoestyne et al.
International journal of legal medicine, 123(5), 441-447 (2009-03-26)
Laser microdissection is a valuable tool for isolating specific cells from mixtures, such as male cells in a mixture with female cells, e.g., in cases of sexual assault. These cells can be stained with Y-chromosome-specific probes. We developed an automatic