93000
Trityl chloride
purum, ≥97.0% (HPLC), ≥97.0% (AT)
Sinonimo/i:
Chlorotriphenylmethane, Triphenylchloromethane, Triphenylmethyl chloride
Prodotti consigliati
Grado
purum
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (AT)
≥97.0% (HPLC)
Stato
powder
Residuo alla calcinazione
≤0.2% (as SO4)
P. ebollizione
230-235 °C/20 mmHg (lit.)
Punto di fusione
109-112 °C (lit.)
109-113 °C
Solubilità
chloroform: 0.1 g/mL, clear
Gruppo funzionale
chloro
phenyl
Stringa SMILE
ClC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H15Cl/c20-19(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
JBWKIWSBJXDJDT-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Organic Synthesis: Research on the synthesis of 1, 2, 4-triazine derivatives, exploring the condensation reactions of trityl chloride with various compounds (Majid et al., 2020).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Forensic laboratories routinely use STR genotyping for identity testing of biological samples. However, forensic samples often contain low copy numbers of target DNA, making it difficult to obtain complete STR profiles.