Documenti fondamentali
92648
Supelco
Betulin
analytical standard
Sinonimo/i:
Betulinic alcohol, Betulinol, Betulol, Lup-20(29)-ene-3β,28-diol, Trochol
Scegli un formato
50 MG
104,00 €
104,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
104,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C30H50O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
442.72
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
85151701
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
104,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥97.5% (TLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
256-257 °C (lit.)
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Stringa SMILE
[H][C@]12CC[C@]3([H])[C@@]4(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@]4([H])CC[C@@]3(C)[C@]1(C)CC[C@@]5(CO)CC[C@@H](C(C)=C)[C@]25[H]
InChI
1S/C30H50O2/c1-19(2)20-10-15-30(18-31)17-16-28(6)21(25(20)30)8-9-23-27(5)13-12-24(32)26(3,4)22(27)11-14-29(23,28)7/h20-25,31-32H,1,8-18H2,2-7H3/t20-,21+,22-,23+,24-,25+,27-,28+,29+,30+/m0/s1
FVWJYYTZTCVBKE-ROUWMTJPSA-N
Descrizione generale
Betulin is a naturally occurring pentacyclic triterpene alcohol with a lupane skeleton[1], found in large quantities in the bark of white birch.[1] It may possess anticancer and antiviral properties.[2]
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Altre note
This compound is commonly found in plants of the genus: salvia sambucus
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
STOT SE 2
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
Colesterolo Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1533
Colesterolo
Lupeol ≥94%
Sigma-Aldrich
L5632
Lupeol
Uvaol ≥95%
Sigma-Aldrich
U6628
Uvaol
Cholestanol United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1131858
Cholestanol
Ursolic acid analytical standard
Supelco
89797
Ursolic acid
Sunflower seed oil analytical standard
Supelco
47123
Sunflower seed oil
Oleanolic acid ≥97%
Sigma-Aldrich
O5504
Oleanolic acid
Glycopolymers bearing galactose and betulin: Synthesis, encapsulation, and lectin recognition
Ma Z, et al.
Biomacromolecules, 18, 3812-3818 (2017)
René Csuk et al.
European journal of medicinal chemistry, 53, 337-345 (2012-05-15)
Several novel alkylidene branched lupane derivatives have been prepared. Many of these compounds showed a significant cytotoxicity. The most active compound, 2-methylene-betulonic acid, showed IC(50) values between 0.2 and 0.6 μM for 15 different human cancer cell lines. Cytotoxicity can be
Sayan Chowdhury et al.
Molecular pharmacology, 80(4), 694-703 (2011-07-14)
Toward developing antileishmanial agents with mode of action targeted to DNA topoisomerases of Leishmania donovani, we have synthesized a large number of derivatives of betulin. The compound, a natural triterpene isolated from the cork layer of Betula spp. plants exhibits
Pharmacological properties of the ubiquitous natural product betulin
Sami A, et al.
European Journal of Pharmaceutical Sciences, 29, 1-13 (2006)
Cristina Adriana Dehelean et al.
Natural product communications, 7(8), 981-985 (2012-09-18)
Betulin, an important compound found in birch tree bark, can be converted to betulinic acid, an important pharmacological substance. Betulin has recently been reported as a cytotoxic agent for several tumor cell lines and as an apoptotic inductor. Angiogenesis is