B9757
Betulin
≥98%
Sinonimo/i:
Betulinic alcohol, Betulinol, Betulol, Lup-20(29)-ene-3β,28-diol, Trochol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
256-257 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H][C@]12CC[C@]3([H])[C@@]4(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@]4([H])CC[C@@]3(C)[C@]1(C)CC[C@@]5(CO)CC[C@@H](C(C)=C)[C@]25[H]
InChI
1S/C30H50O2/c1-19(2)20-10-15-30(18-31)17-16-28(6)21(25(20)30)8-9-23-27(5)13-12-24(32)26(3,4)22(27)11-14-29(23,28)7/h20-25,31-32H,1,8-18H2,2-7H3/t20-,21+,22-,23+,24-,25+,27-,28+,29+,30+/m0/s1
FVWJYYTZTCVBKE-ROUWMTJPSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
STOT SE 2
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3