Documenti fondamentali
92324
Millipore
HiCrome Enterobacter sakazakii-Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Sinonimo/i:
Enterobacter sakazakii HiCrome-Agar
Scegli un formato
51.67 G
33,40 €
500 G
246,00 €
33,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
51.67 G
33,40 €
500 G
246,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41171606
NACRES:
NA.85
33,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Sterilità
non-sterile
Livello qualitativo
Stato
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Composizione
agar, 15.0 g/L
casein enzymic hydrolysate, 15.0 g/L
chromogenic mixture, 10.17 g/L
papaic digest of soyabean meal, 5.0 g/L
sodium chloride, 5.0 g/L
sodium deoxycholate, 0.5 g/L
sodium thiosulfate, 1.0 g/L
Produttore/marchio commerciale
NutriSelect® Plus
pH finale
7.3±0.2 (25 °C)
applicazioni
clinical testing
environmental
food and beverages
veterinary
microbiology
Temperatura di conservazione
2-8°C
Compatibilità
selective and differential for Cronobacter spp.
selective and differential for Enterobacter spp.
Applicazioni
Cronobacter spp. ChromoSelect Agar is recommended for isolation and identification of Cronobacter spp. (fomerly Enterobacter sakazakii) from food, water, sewage, urine and feces samples.
Nota sulla preparazione
Suspend 51.67 g in 1000 ml distilled water. Heat to boiling to dissolve the medium completely. Sterilize by autoclaving at 15 Ibs pressure (121 °C) for 15 minutes. Cool to 45-50°C and pour into sterile petri plates.
Nota a piè di pagina
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Note legali
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Articoli
Cronobacter spp. are frequently found on vegetables, meat, fermented bread, dairy and in baby food. Consumption of contaminated powdered infant formula milk can result in sepsis, infant meningitis and necrotizing enterocolitis.